5-Chloro-3-nitrosalicylaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2249-1G C2249-5G
TCIAC2249-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAC2249-1G TCIAC2249-5G
5-Chloro-3-nitrosalicylaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-3-nitrosalicylaldehyde
Formule: C₇H₄ClNO₄
Numéro MDL: MFCD00462959
Numéro CAS: 16634-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=154aaf86d0615c815233572cbbec8cfba20e74da&vid=154aaf86d0615c815233572cbbec8cfba20e74da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité