3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12147.09EA 51.3 EUR InStock
L12147.09
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₃O₃S
MW: 261,51 g/mol
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007432
Numéro CAS: 23378-88-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité