3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10732.30EA 960 EUR InStock
A10732.30 A10732.09 A10732.18
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥99%
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Formule: C₆H₃Cl₂NaO₄S
MW: 265,05 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009798
Numéro CAS: 54970-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité