3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Synonyms: Sodium 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, DHBS
001343-25G 001343-100G
FLUO001343-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001343-25G FLUO001343-100G
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Formule: C₆H₃Cl₂NaO₄S
MW: 265,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009798
Numéro CAS: 54970-72-8
EINECS: 259-416-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité