3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt convient à l'analyse de la peroxydase, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
D4645-100G D4645-25G D4645-5G
D4645-100GEA 751 EUR InStock
D4645-100G D4645-25G D4645-5G
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt convient à l'analyse de la peroxydase, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate is used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of uric acid in serum and urine samples.
Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions. Component of trinder reagent for use with peroxidase to measure generation of hydrogen peroxide in automated systems.
Formule: C₆H₃Cl₂NaO₄S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00009798
Numéro CAS: 54970-72-8
EINECS: 259-416-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ed0c5d2c3e382474bc4c50d6cf825a260b093c4&vid=8ed0c25ded573abccf8cb672dee47285221f33a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Off-White
Appearance (Form) Powder
ICP Major Analysis
Confirms Sodium Component
Confirmed
Purity (TLC) ≥98 %
Solubility (Colour) Colorless to Faint Yellow
Solubility (Turbidity)
5% H2O
Clear to Slightly Hazy
Recommended Retest Period 2 Years
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité