3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26147.MDEA 111 EUR InStock
H26147.MD H26147.03
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde ≥99%
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788527
Numéro CAS: 497959-31-6
EINECS: None
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité