5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17136.MDEA 52.8 EUR InStock
L17136.MD L17136.03
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde ≥98%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (60 mmHg)
Point de fusion: 31…33 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075249
Numéro CAS: 93249-62-8
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité