5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Synonyms: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
005558-1G 005558-5G
FLUO005558-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005558-1G FLUO005558-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075249
Numéro CAS: 93249-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité