3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
013064-5G 013064-25G
FLUO013064-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013064-5G FLUO013064-25G
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClFNO₂S
MW: 219,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093760
Numéro CAS: 351003-23-1
ONU: 3261
ADR: 8,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité