5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
A2104-1G A2104-5G
TCIAA2104-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAA2104-1G TCIAA2104-5G
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Point d'ébullition: 167°C
Numéro MDL: MFCD06408022
Numéro CAS: 22934-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1f0fb8c7cdd47e77fbd22db58f22d2770010dd&vid=0b1f0fb8c7cdd47e77fbd22db58f22d2770010dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité