2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methylbenzene-1,3-dicarbaldehyde
H0683-1G H0683-5G
TCIAH0683-1GEA 138 EUR InStock
TCIAH0683-1G TCIAH0683-5G
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,1600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016596
Numéro CAS: 7310-95-4
EINECS: 230-768-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c94cc9c8ee13f7275cdcc2d64d07fd261bbc5eb1&vid=c94cc9c8ee13f7275cdcc2d64d07fd261bbc5eb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité