3-Chloromethyl-5-nitrosalicylaldehyde ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Chloromethyl)-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
C1305-25G C1305-5G
TCIAC1305-25GEA 398 EUR InStock
TCIAC1305-25G TCIAC1305-5G
3-Chloromethyl-5-nitrosalicylaldehyde ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Chloromethyl-5-nitrosalicylaldehyde
Formule: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,5905 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191331
Numéro CAS: 16644-30-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead36dd67d83027288aca151954902a55aaa2fc2&vid=ead36dd67d83027288aca151954902a55aaa2fc2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité