L(-)-Bornyl acetate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22957.14 B22957.22 B22957.36
B22957.14EA 27.1 EUR InStock
B22957.14 B22957.22 B22957.36
L(-)-Bornyl acetate 95%
L(-)-Bornyl acetate
Purity: 95% CAS No.: 5655-61-8 Molecular Formula: C12H20O2 Formula Weight: 196.29 Flash Point: 84°(184°F) Refractive Index: 1.4630 Boiling Point: 223-224° Beilstein Reference: 2502036 Merck Reference: 14,1339 MDL No.: MFCD00135942
Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Point d'ébullition: 223…224 °C
Densité: 0.980
Point d'éclair: 84 °C (184 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00867808
Numéro CAS: 5655-61-8
EINECS: 227-101-4
Merck Index: 14,1339
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité