L(-)-Bornyl acetate ≥70% (par GC) (contains ca. 20% Isobornyl Acetate)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB0526-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0526-25ML
L(-)-Bornyl acetate ≥70% (par GC) (contains ca. 20% Isobornyl Acetate)
L(-)-Bornyl acetate
Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00135944
Numéro CAS: 5655-61-8
Merck Index: 14,01339
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité