Isobornyl acetate ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11748.APEA 89.5 EUR InStock
L11748.AP L11748.AE
Isobornyl acetate ≥94%
Isobornyl acetate
Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Point d'ébullition: 220…224 °C
Densité: 0,990
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135943
Numéro CAS: 125-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité