Isobornyl acetate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14385000EA 76.3 EUR InStock
EHERC14385000
Isobornyl acetate
Isobornyl acetate
Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135943
Numéro CAS: 125-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité