Isobornyl acetate ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0306-25ML I0306-500ML
TCIAI0306-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0306-25ML TCIAI0306-500ML
Isobornyl acetate ≥90.0% (par GC)
Isobornyl acetate
Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point de fusion: 7°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00135943
Numéro CAS: 125-12-2
EINECS: 204-727-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a196d75a86e8f3a28181c130650d5559be91b4e&vid=2a196d75a86e8f3a28181c130650d5559be91b4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D -2.0 to +2.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité