Tetrakis(dimethylsiloxy)silane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrakis(dimethylsilyl) orthosilicate
B23754.06 B23754.14 B23754.22
B23754.06EA 36 EUR InStock
B23754.06 B23754.14 B23754.22
Tetrakis(dimethylsiloxy)silane ≥97%
Tetrakis(dimethylsiloxy)silane
Purity: 97% CAS No.: 17082-47-2 Molecular Formula: C8H28O4Si5 Formula Weight: 328.73 Flash Point: 67°(153°F) Refractive Index: 1.3880 Melting Point: -60° Boiling Point: 188-190° Beilstein Reference: 1793898 MDL No.: MFCD00053848
Formule: C₈H₂₈O₄Si₅
MW: 328,73 g/mol
Point d'ébullition: 188…190 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.884
Point d'éclair: 67 °C (153 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053848
Numéro CAS: 17082-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité