Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrakis(dimethylsiloxy)silane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAT2102-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAT2102-5G
Tetrakis(dimethylsiloxy)silane ≥96.0% (par GC)
Tetrakis(dimethylsiloxy)silane


Formule: C₈H₂₈O₄Si₅
MW: 328,73 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00053848
Numéro CAS: 17082-47-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/98/28995998.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité