Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1464-1G T1464-5G
TCIAT1464-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAT1464-1G TCIAT1464-5G
Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98.0% (par GC)
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Formule: C₁₂H₃₆Si₅
Numéro MDL: MFCD00054859
Numéro CAS: 4098-98-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859fc86f48ea09890d0bef8dbfedb2402a2657c5&vid=859fc86f48ea09890d0bef8dbfedb2402a2657c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité