Tetrakis(dimethylsilyl)silane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1753-1GEA 659 EUR InStock
TCIAT1753-1G
Tetrakis(dimethylsilyl)silane ≥95.0% (par GC)
Tetrakis(dimethylsilyl)silane
Formule: C₈H₂₈Si₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631315
Numéro CAS: 2003-85-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/31/28995731.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité