(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) ≥98.0% (par HPLC) agent de couplage pour la synthèse peptidique
Fournisseur: TCI
Attention
B1651-25G B1651-5G B1651-100G
TCIAB1651-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB1651-25G TCIAB1651-5G TCIAB1651-100G
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) ≥98.0% (par HPLC) agent de couplage pour la synthèse peptidique
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Formule: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
Numéro MDL: MFCD00011948
Numéro CAS: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c458561009df8acf15278cc27230972959580a09&vid=735da205a41943c26d2fcb68e7994d57c934e9be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 253.0 to 257.0 nm (CH3CN)
Absorbance min. 0.280 (0.02g/L, CH3CN, 253.0 to 257.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité