3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H54299.03EA 298 EUR InStock
H54299.03 H54299.06 H54299.MD
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 96%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,04 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368887
Numéro CAS: 884495-39-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité