Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine

Synonyms: 5-Bromo-6-methoxypyridin-3-amine

036163-25G 036163-5G
FLUO036163-25GEA 0 EUR InStock
FLUO036163-25G FLUO036163-5G
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine


Formule: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,0400 g/mol
Numéro MDL: MFCD06659518
Numéro CAS: 53242-18-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité