2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2372-25G A2372-5G
TCIAA2372-25GEA 355 EUR InStock
TCIAA2372-25G TCIAA2372-5G
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine ≥97.0% (par GC)
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₇N₃O₃
MW: 169,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD03206481
Numéro CAS: 73896-36-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33600a209e9b62471da76353b197066574722a47&vid=33600a209e9b62471da76353b197066574722a47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité