4-Fluorphenylmagnesium bromide 2 mol/l dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
377371000 377378000
377371000.EA 109 EUR InStock
377371000. 377378000.
4-Fluorphenylmagnesium bromide 2 mol/l dans le diéthyl éther, AcroSeal®
4-Fluorphenylmagnesium bromide
Formule: C₆H₄BrFMg
Densité: 1.043 g/cm³
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009667
Numéro CAS: 352-13-6
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to turbid yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité