(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
146080050 146080250
ACRO146080050EA 52.9 EUR InStock
ACRO146080050 ACRO146080250
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Formule: C₂₃H₂₃O₂P
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009160
Numéro CAS: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ca. 94 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité