1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1355-1G C1355-5G
TCIAC1355-1GEA 104 EUR InStock
TCIAC1355-1G TCIAC1355-5G
1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene ≥97.0% (par GC)
1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₉ClO₂
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00191399
Numéro CAS: 90282-99-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72c8deafaf1cb990a2b9c872e4cb1e73d11af2bd&vid=72c8deafaf1cb990a2b9c872e4cb1e73d11af2bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité