1-Chloro-2,5-diethoxybenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1576-25G C1576-500G
TCIAC1576-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1576-25G TCIAC1576-500G
1-Chloro-2,5-diethoxybenzene ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2,5-diethoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₃ClO₂
Point d'ébullition: 266°C
Point d'éclair: 130°C
Numéro MDL: MFCD00026765
Numéro CAS: 52196-74-4
EINECS: 257-728-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffc32ee5f414ebc0e3c7dec7d72ad5ff333e794f&vid=ffc32ee5f414ebc0e3c7dec7d72ad5ff333e794f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité