Lanthanum triacetate sesquihydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
15299.22EA 66.6 EUR InStock
ABCRAB203924.0500 15299.22 15299.36
Lanthanum triacetate sesquihydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Lanthanum triacetate sesquihydrate
Formule: C₆H₉LaO₆·1.5H₂O
MW: 343,05 g/mol (316,03 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013037
Numéro CAS: 25721-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité