(±)-2-Aminooctanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0382-5GEA 55 EUR InStock
TCIAA0382-5G TCIAA0382-25G
(±)-2-Aminooctanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(±)-2-Aminooctanoic acid
Formule: C₈H₁₇NO₂
MW: 159,2261 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008102
Numéro CAS: 644-90-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/24/28927824.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot dilute HCl very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité