Tetrabutylphosphonium tetrafluoroborate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT2006-25GEA 109 EUR InStock
TCIAT2006-25G
Tetrabutylphosphonium tetrafluoroborate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrabutylphosphonium tetrafluoroborate
Formule: C₁₆H₃₆BF₄P
MW: 346,2354 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270144
Numéro CAS: 1813-60-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/47/28995947.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité