Tetraethylphosphonium tetrafluoroborate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1747-25G T1747-5G
TCIAT1747-25GEA 402 EUR InStock
TCIAT1747-25G TCIAT1747-5G
Tetraethylphosphonium tetrafluoroborate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tetraethylphosphonium tetrafluoroborate
Formule: C₈H₂₀BF₄P
Numéro MDL: MFCD01631314
Numéro CAS: 665-49-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=458b17b91499708eafe93cd6809fab25cea5802e&vid=458b17b91499708eafe93cd6809fab25cea5802e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité