Tributyldodecylphosphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2912-25GEA 77 EUR InStock
TCIAD2912-25G
Tributyldodecylphosphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tributyldodecylphosphonium bromide
Formule: C₂₄H₅₂BrP
MW: 451,5475 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038166
Numéro CAS: 15294-63-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/61/28980061.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité