Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA5160-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAA5160-5G
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate
Ion association reagent for extraction photometric analysis and sensitizer in photometric determination of metals.
Formule: C₂₃H₄₂ClN·H₂O
MW: 368,05 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00011771
Numéro CAS: 139-08-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/85/28932085.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (TPBNa Method) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 12.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité