1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2091-25GEA 123 EUR InStock
TCIAC2091-25G
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,5543 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Numéro MDL: MFCD03840206
Numéro CAS: 450-96-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/47/28939147.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité