Ethyl dibromofluoroacetate
003217-25G 003217-100G
FLUO003217-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003217-25G FLUO003217-100G
Ethyl dibromofluoroacetate
Ethyl dibromofluoroacetate
Formule: C₄H₅Br₂FO₂
MW: 263,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042068
Numéro CAS: 565-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité