Ethyl dibromofluoroacetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2530-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD2530-5G TCIAD2530-25G
Ethyl dibromofluoroacetate ≥97.0% (par GC)
Ethyl dibromofluoroacetate
Formule: C₄H₅Br₂FO₂
MW: 263,89 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Numéro MDL: MFCD00042068
Numéro CAS: 565-53-7
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/64/28979464.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité