4-Fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC10594-1G
APOSPC10594-1GEA 101 EUR InStock
APOSPC10594-1G
4-Fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₃S
Numéro MDL: MFCD07368708
Numéro CAS: 887266-97-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité