(R)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2899-1G B2899-200MG
TCIAB2899-1GEA 282 EUR InStock
TCIAB2899-1G TCIAB2899-200MG
(R)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol ≥97.0% (par GC)
(R)-4-Benzyloxy-1,2-butanediol
Formule: C₁₁H₁₆O₃
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD10000949
Numéro CAS: 86990-91-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b3eccaaa43218ad34579b53c2eaf0004e51a831&vid=1b3eccaaa43218ad34579b53c2eaf0004e51a831&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +25.0 deg (C=5, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité