3-Chloropropyl acetate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25013.14 B25013.22 B25013.36
B25013.14EA 30.1 EUR InStock
B25013.14 B25013.22 B25013.36
3-Chloropropyl acetate ≥98%
3-Chloropropyl acetate
Purity: 98% CAS No.: 628-09-1 Molecular Formula: CH3CO2(CH2)3Cl Formula Weight: 136.58 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4290 Boiling Point: 70-72°/15mm MDL No.: MFCD00001000
Formule: C₅H₉ClO₂
Point d'ébullition: 70…72 °C (15 mmHg)
Densité: 1.12
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001000
Numéro CAS: 628-09-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité