Linalyl acetate (synthétique) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate
232300050 232301000 232305000
ACRO232300050EA 21.5 EUR InStock
ACRO232300050 ACRO232301000 ACRO232305000
Linalyl acetate (synthétique) 95%
Linalyl acetate
Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,2860 g/mol
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008907
Numéro CAS: 115-95-7
EINECS: 204-116-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (20°C) 0.898 to 0.903
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité