Linalyl acetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate
L0049-25ML L0049-500ML
TCIAL0049-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAL0049-25ML TCIAL0049-500ML
Linalyl acetate ≥95.0% (par GC)
Linalyl acetate
Formule: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,2860 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00008907
Numéro CAS: 115-95-7
EINECS: 204-116-4
Merck Index: 14,05496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f1a36232ac5f2f3436f86705d6965012557a76&vid=53f1a36232ac5f2f3436f86705d6965012557a76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité