4-Pentenyl acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1345-25ML A1345-500ML
TCIAA1345-25MLEA 64.9 EUR InStock
TCIAA1345-25ML TCIAA1345-500ML
4-Pentenyl acetate ≥98.0% (par GC)
4-Pentenyl acetate
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00008723
Numéro CAS: 1576-85-8
EINECS: 216-413-6
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=476ec96a2f7474e00978cccee00c7ede72f04f15&vid=476ec96a2f7474e00978cccee00c7ede72f04f15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité