5-Hexenyl acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1338-25ML A1338-500ML
TCIAA1338-25MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAA1338-25ML TCIAA1338-500ML
5-Hexenyl acetate ≥98.0% (par GC)
5-Hexenyl acetate
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD00060856
Numéro CAS: 5048-26-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3d6405ce5f9828a400607ba2794aacd7bd73afb&vid=c3d6405ce5f9828a400607ba2794aacd7bd73afb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité