7-Octenyl acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1501-25G A1501-5G
TCIAA1501-25GEA 323 EUR InStock
TCIAA1501-25G TCIAA1501-5G
7-Octenyl acetate ≥98.0% (par GC)
7-Octenyl acetate
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Point d'ébullition: 104°C
Numéro MDL: MFCD01861278
Numéro CAS: 5048-35-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=810bd3085dc8473e212bc9da17fbb71b1e7fbc22&vid=810bd3085dc8473e212bc9da17fbb71b1e7fbc22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité