8-Nonenyl acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1384-25ML A1384-5ML
TCIAA1384-25MLEA 235 EUR InStock
TCIAA1384-25ML TCIAA1384-5ML
8-Nonenyl acetate ≥98.0% (par GC)
8-Nonenyl acetate
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD00671492
Numéro CAS: 13038-22-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b71c352399dd68d69eec74dfdaf45cac49da964&vid=8b71c352399dd68d69eec74dfdaf45cac49da964&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité