9-Decenyl acetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1093-25ML A1093-5ML
TCIAA1093-25MLEA 235 EUR InStock
TCIAA1093-25ML TCIAA1093-5ML
9-Decenyl acetate ≥97.0% (par GC)
9-Decenyl acetate
Formule: C₁₂H₂₂O₂
Point d'ébullition: 246°C
Numéro MDL: MFCD00036512
Numéro CAS: 50816-18-7
EINECS: 256-784-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cbf48155b6c3f4379e0d2631bb17c3a9f6e3708&vid=8cbf48155b6c3f4379e0d2631bb17c3a9f6e3708&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité