cis-3-Hexenyl acetate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA14202500EA 134 EUR InStock
EHERCA14202500
cis-3-Hexenyl acetate
cis-3-Hexenyl acetate
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036563
Numéro CAS: 3681-71-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité