trans-2-Hexenyl acetate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18786.09 A18786.18 A18786.30
A18786.09EA 26.4 EUR InStock
A18786.09 A18786.18 A18786.30
trans-2-Hexenyl acetate ≥98%
trans-2-Hexenyl acetate
Purity: 98% CAS No.: 2497-18-9 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4270 Boiling Point: 165-166° Beilstein Reference: 1721851 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009474
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Point d'ébullition: 165…166 °C
Densité: 0.900
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009474
Numéro CAS: 2497-18-9
EINECS: 219-680-7
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité